Gostaria de reiniciar sessão?
Cleanroom wipes, TechniLite®
Fornecedor: Texwipe
TechniLite®
These non woven wipes are a blend of polyester and cellulose. This fabric blend combines the highly absorbent properties of a natural fiber with the cleanliness and strength of a synthetic wipe.
  • Highly absorbent
  • Compatible with most solvents
  • No chemical binders
  • Low extractable levels
Designed for general purpose wiping and spill control in controlled environments.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Cor Descrição Dimensões (C×L) Embalagem Und. Referência VWR Quantidade
branco TX949 230×230 300 toalhetes/saco 300 115-2458 Unavailable
branco TX942 310×310 150 toalhetes/saco 150 TEXWTX942 Unavailable
unavailable Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Absorção (ml/m²) >275
Peso base (g/m²) 60
Modelo TechniLite®
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd