Gostaria de reiniciar sessão?
Balões volumétricos, Classe A, graduação âmbar, BLAUBRAND® ETERNA
Fornecedor: Brand
BLAUBRAND® ETERNA
Vidro borossilicato 3.3, com rolha de PP.
  • Calibrado para conter (TC, In)
  • Marcações e inscrições a âmbar ETERNA
  • Marcação DE-M
  • Fornecido com certificado individual USP ou com certificado de calibração DAkkS
Certificações: DIN EN ISO 1042
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Certificado individual USP
Cap. IN Tolerância Und. Referência VWR Quantidade
50 ml 12/21 0,05 ± ml 1 BRNDUSP36847
Obtenha um desconto de encomendar 2 or mais. Entre para mais detalhes.
100 ml 14/23 0,08 ± ml 1 BRNDUSP36849
Obtenha um desconto de encomendar 2 or mais. Entre para mais detalhes.
200 ml 14/23 0,10 ± ml 1 BRNDUSP36850
Obtenha um desconto de encomendar 2 or mais. Entre para mais detalhes.
250 ml 14/23 0,12 ± ml 1 BRNDUSP36851
Obtenha um desconto de encomendar 2 or mais. Entre para mais detalhes.
500 ml 19/26 0,20 ± ml 1 BRNDUSP36852
Obtenha um desconto de encomendar 2 or mais. Entre para mais detalhes.
1000 ml 24/29 0,30 ± ml 1 BRNDUSP36853
2000 ml 29/32 0,50 ± ml 1 BRNDUSP36854
Certificado de calibração DAkkS
Cap. IN Tolerância Und. Referência VWR Quantidade
20 ml 10/19 0,04 ± ml 1 BRNDDAKKS36845
25 ml 12/21 0,06 ± ml 1 BRNDDAKKS36842
50 ml 12/21 0,06 ± ml 1 BRNDDAKKS36847
100 ml 14/23 0,10 ± ml 1 BRNDDAKKS36849
250 ml 14/23 0,15 ± ml 1 BRNDDAKKS36851
500 ml 19/26 0,25 ± ml 1 BRNDDAKKS36852
500 ml 19/26 0,15 ± ml 1 BRNDDAKKS36952
1000 ml 24/29 0,40 ± ml 1 BRNDDAKKS36853
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd