Gostaria de reiniciar sessão?
Clamps, universal, slewable
Fornecedor: Usbeck
Universal clamp made of powder-coated zinc die-cast.With cork lined jaws.
  • Capacity 0 - 80 mm
  • Slewing range 180°
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Largura Und. Referência VWR Quantidade
Pinça giratória com proteção de cortiça, alcance de rotação 180° 0 - 80 1 241-0349
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd