Gostaria de reiniciar sessão?
Burners, Teclu, with stopcock
Fornecedor: Usbeck
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Para Ø da cabeça Tipo Und. Referência VWR Quantidade
Bico de Teclu, com torneira de alavanca, regulação do ar e chama-piloto Gás natural 17 mm Teclu 1 USBE1240
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd