Gostaria de reiniciar sessão?
Lotion soaps, Softaskin®
Fornecedor: B. Braun
Softaskin®
Softaskin® is a mild wash lotion for sensitive skin.
  • Skin-friendly even with frequent wash
  • Skin neutral pH
  • Contains moisturiser allantoin to sooth irritated skin
  • Free of alkali, soap and colourants
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Lotion soap, Softaskin® dispensing bottle, 100 ml 100 ml BRAU18611
Sabão líquido, frasco dispensador, 500 ml 500 ml BRAU18613
Sabão líquido, frasco dispensador, 1000 ml 1.000 ml BRAU18615
Lotion soap, Softaskin®, canister, 5 l 5 l BRAU18617
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd