Print…
Chicken Lysozyme (Muramidase) (from Egg white)
Fornecedor: VWR Chemicals
0663-10GEA 0 EUR
0663-10G 0663-5G
Chicken Lysozyme (Muramidase) (from Egg white)
Enzimas
Uma enzima hidrolítica específica de proteínas encontradas na bicamada lipídica da bactéria. É útil para a lise de bactérias gram-negativas e gram positivas para a extração de ácidos nucléicos subsequente.
  • White crystallised powder
  • Store it frozen