Print…
Tris-glycine-SDS (TGS) buffer solution, 10X liquid concentrate, Ultra Pure Grade
0783-5LEA 133 EUR
VWRC0783-5L
Tris-glycine-SDS (TGS) buffer solution, 10X liquid concentrate, Ultra Pure Grade
Líquido concentrado usado em eletroforese para manter pH e temperatura ambiente bem como fornecer íons que conduzem corrente elétrica.