Termo-agitador compacto de velocidade e temperatura variáveis. Este termo-agitador de aquecimento e refrigeração proporciona funções de aquecimento e mistura em simultâneo ou independentes. A unidade é ideal extrações de DNA e RNA, preparação de amostras, reações enzimáticas, processos e extrações de metabolitos a partir de materiais celulares.
- Tempos rápidos de aquecimento e arrefecimento entre 4 e 100 °C, velocidade de mistura de 250-1400 rpm
- Mistura uniforme em todo o bloco e uniformidade da temperatura de ±0,1 °C em 37 °C
- Temporizador digital, de 1 minuto a 96 horas, com alarme audível
- O display LCD de 2 linhas exibe os valores definidos e os valores reais de tempo, temperatura e velocidade
- Pode ser usado entre 4 e 40 °C (80% de humidade relativa, sem condensação), numa incubadora, sala fria ou estação de trabalho
Informações de encomenda: Fornecido sem blocos, o utilizador pode optar por cinco blocos intercambiáveis para 0,2; 0,5; 1,5; 2,0 ml ou uma mistura, que têm de ser pedidos à parte.