Print…
VWR®, Tubos de centrífuga, de grande volume
Fornecedor: VWR
525-0505EA 84.2 EUR
VWRI525-0505 VWRI525-0506
VWR®, Tubos de centrífuga, de grande volume
PP, conical with purple HDPE flat cap and integral seal.
  • For standard centrifuge rotors
  • Free from RNase and DNase and non pyrogenic
  • Sterile and non sterile available
  • Tubes fit standard storage racks
  • For cushion type 734-0988
  • Sustainable design based on virgin resins
Perfeitos para soluções de clarificação de grande volume ou células vivas de concentração na cultura de tecidos. As resinas são pré-testadas e não contêm oleamidos e ftalatos. Estes tubos são fornecidos numa única embalagem preparada de 2 tubos. Os tubos incluem tampas roscadas acopladas com um anel vedante de elastómero integrado que elimina as fugas.