Print…
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Fornecedor: VWR
VWR®
0332-100GEA 298 EUR
0332-100G 0332-25G 0332-500G
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Proteínas e Peptídeos
Heat shock isolated bovine serum albumin (BSA) suitable for use in a wide range of molecular biology applications, including Western blotting.
  • Nuclease-free
  • Protease-free
  • Heavy metals (as Pb) <0,001%
  • Iron <0,0005%
  • Purity >98%
  • Powder form
Uma grade padrão de albumina para aplicações básicas produzida por um choque térmico em ácido caprílico.
pH (5%, water) @ 25 °C 6,5 to 7,5.