Print…
S-Ethylisothiouronium bromide
Fornecedor: Cayman Chemical
CAYM81275-50EA 32 EUR
CAYM81275-50 CAYM81275-1 CAYM81275-100 CAYM81275-500
S-Ethylisothiouronium bromide
S-Ethylisothiouronium bromide
Fórmula: C₃H₉BrN₂S
Peso Molecular: 185,1 g/mol
Número MDL : MFCD00012585
Número CAS: 1071-37-0