Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "coloracao-fixadores"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/51/18945351.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   M-FIX® é um spray de fixação adequado para a fixação húmida de preparações ginecológicas e não-ginecológicas processadas em coloração Papanicolaou. Co...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Fixação, conservação e transporte de espécimes citológicos.
Código de Artigo: (00656746.)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   A solução Q Path® Cytofix é um fixador muito usado em citologia. É perfeitamente adequado e recomendado para urina, citologias de fluidos pleural e pe...
UOM:  1 * 5 l
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   HistoChoice® Tissue fixative in pre-filled cups is a safe, convenient solution to on-site tissue collection and transport. The wide mouth, pre-labeled...
UOM:  1 * 30 ml
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   O agente de remoção HistoChoice® é um substituto muito menos perigoso do que o xileno/tolueno.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Q Path Labofix é um fixador citológico em spray que permite fixar e conservar elementos celulares de esfregaços ginecológicos e não ginecológicos depo...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 6  de 6