Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
reagentes-de-coloracao
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/41/18989841.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
Ordenar por:
Código de Artigo: (1.06731.1000)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Reagents for detection of textile fibres.
UOM:  1 * 1 l
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Para mais informações sobre dados técnicos e riscos, visite www.vwr.com ou consulte os catálogos de produtos químicos da VWR
Fornecedor:  PanReac AppliChem
Descrição:   SYBR® Green is an asymmetrical cyanine dye that acts as an intercalating dye for the detection of double stranded DNA. This ten fold concentrated dye ...
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   CF® dye biocytin is a cell-impermeant fixable polar tracer that is a conjugate of CF® dye and biotin with an aldehyde-fixable primary amine.
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   These versatile fluorophores can tolerate a pH range of 3 - 10 for use in a variety of applications at biologically relevant pHs. The dyes are also DM...
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   Potential applications of dye biotin include the detection of binding sites and the degree of biotinylation of proteins and for the measurement of avi...
Fornecedor:  Tonbo Biosciences
Descrição:   Foxp3/transcription factor staining buffer kit, mouse and human reactivity
Código de Artigo: (CAYM600055-1)
Fornecedor:  Cayman Chemical
Descrição:   Cell-based working solution prepared by dilution of the Nile red stock solution 1:1000 in the assay buffer.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 8