Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Meios preparados, em sacos
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"13"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   O Readycult® Coliform e o Readycult® Enterococci facilitam a detecção de coliformes, E. coli ou estreptococus fecais na água. Necessita apenas de um c...
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Readybag® gamma-irradiated and pre-weighed granulated media pouches for fast, flexible and easy pathogen testing. Readybag® media pouches speed up and...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Cada saco é irradiado e contém uma quantidade previamente pesada de meios granulados num saco embalado em saco duplo. Enriquecimento "just in time" (n...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   O saco T contém granulado previamente pesado. Ligue a unidade filtrante de 0,2 µm asseticamente ao tubo, através do dispositivo de ligação. Adicione á...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Os sacos W são sacos dobrados sem conectores.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   For the preliminary, non selective enrichment of bacteria, particularly pathogenic enterobacteriaceae, from foodstuffs.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Caixa vazia MediaBag, VWR®, Aplicação: Accessory, Para: 5000 ml
Código de Artigo: (7101.00450)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   MediaBags TW (Twirl-bag) are filled with pre-weighed granulated media, double-bagged bag and irradiated. Add sterile water under aseptic conditions.
UOM:  1 * 100 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 13
  1  2  Próxima