Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Meios preparados, em placas
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"13"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Há uma necessidade crescente de monitorização eficaz do ar em todas as áreas nas quais os microorganismos em suspensão na atmosfera podem contaminar o...
UOM:  1 * 20 unid.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Para diversas aplicações microbiológicas.
Fornecedor:  Merck
Descrição:   A gama de produtos Merckoplate® inclui uma linha completa de meios pré-preparados para uma vasta gama de aplicações, tais como enumeração, isolamento,...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Disponíveis em placas de 90 mm e em frascos de 125 ml, de acordo com as normas. É utilizado TLHTh (tween, lecitina, histidina, tiosulfato) como neutra...
Código de Artigo: (22.23.136)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   6-well tray, Placa de ágar-ágar, meio Vogel-Bonner E (VBE), 5 ml, placa de seis poços, Aplicação: Enterococci, Norma: -
UOM:  1 * 3 unid.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Plate, 90 mm, Ágar-ágar XLD , Aplicação: Enterobacteriacae, Norma: Farmacopeia europeia, farmacopeia norte-americana e norma ISO 6579, Enchimento: 20 ml
Fornecedor:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Descrição:   A gama de produtos inclui uma linha completa de caixas de Petri de 90 mm para grande variedade de aplicações, tais como enumeração, isolamento, deteçã...
Fornecedor:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Descrição:   A wide range of ready-to-use culture media for the environmental monitoring of surfaces as well as for the active and passive air sampling in clean ro...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 13
  1  2  Próxima