Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "meios-preparados-em-frascos"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"30"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Meios de cultura prontos a usar para análises na indústria alimentar, no controlo da água e do ambiente e na indústria farmacêutica. A gama é fabricad...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   A validação de um processo de preparação asséptica deve incluir um teste de simulação que utilize um meio nutriente, ou seja, o teste de enchimento co...
Código de Artigo: (1B1493-1L)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   A complete medium for the propagation and maintenance of yeast. The composition of YPD is (w/v) 1% Yeast Extract, 2% Peptone, and 2% D-Glucose.
UOM:  1 * 1 l
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   TSB + TW 80 1% FTM + TW 80 1% , Enchimento: 160 ml, Tamanho: 200 ml, Norma: -, Aplicação: Bacteria, general
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   S.O.C. Medium is used in the final step of bacterial cell transformation to obtain maximal transformation efficiency of E. coli. S.O.C. LB brot...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   LB broth, modified, Enchimento: 1000 ml, Aplicação: E.coli
Código de Artigo: (J833-1L)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   LB Broth, Liquid is used for the propagation and maintenance of E. coli. Widely used for the preparation of plasmid DNA and recombinant proteins.
UOM:  1 * 1 l
Código de Artigo: (710-0851)
Fornecedor:  DOEHLER GROUP
Descrição:   Meio líquido seletivo e concentrado para rápida deteção de traços na cerveja não filtrada. Sob a sua marca NBB®, a Döhler fornece um meio de cultura i...
UOM:  1 * 9 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 30
  1  2  3  4  Próxima