Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Meios de montagem e inclusão
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/92/18945192.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Entellan® new é um novo meio de montagem para lamelas e foi especialmente concebido para equipamentos automatizados que funcionem com lamelas. A sua v...
Fornecedor:  Merck
Descrição:   A uniformidade e a dureza definidas para o material a ser cortado são requisitos vitais para a criação de cortes de qualidade consistente. Estes requi...
Código de Artigo: (1.00579.0500)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   DPX -Meio de montagem
UOM:  1 * 500 ml
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Os solventes de grau EMSURE® são adequados para um largo espectro de aplicações clássicas de laboratório, e são usados frequentemente em aplicações re...
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Os meios de montagem anidros, como o Neo-Mount® devem ser usados para montagem permanente ou armazenamento de amostras de longa duração. Lâminas proce...
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Kaiser's glycerol gelatin is an aqueous mounting medium for microscopy and works well with specimens prepared for enzyme, lipid, and immunohistochemis...
UOM:  1 * 100 g
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Ampla gama de meios de montagem manual e automática de lâminas. A gama Q Path® Coverquick é formada por quatro meios de montagem diferentes com viscos...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Meio de montagem alta viscosidade para criotomia
UOM:  1 * 125 ml
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 19
  1  2  3  Próxima 