Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
reagentes-proteccao-banhos-de-agua
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/12/18990012.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Impede o desenvolvimento de algas e bactérias em banhos e termostatos de circulação, garantindo as condições de trabalho mais higiénicas.
UOM:  1 * 100 ml
Fornecedor:  PanReac AppliChem
Descrição:   Aquabator-Clean™ is designed for disinfecting water baths. It protects against growth of fungi and bacteria.
UOM:  1 * 250 ml
Fornecedor:  Julabo
Descrição:   Ideal para uso em banhos de aquecimento, circuladores, banhos-maria e banhos-maria com agitação. Utilizar 2 ml de solução para 1 litro de água.
Fornecedor:  Spectrum Laboratories
Descrição:   Clear Bath® keeps water baths and other equipment clean. Water treated with Clear Bath remains clear for weeks. Only 12 drops per gallon (3 drops per ...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 4  de 4