Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (19)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "geis-pre-fabricados"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/71/18989671.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Ordenar por:
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   Precast gel, PhastGel® Homogeneous - 12,5
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   Immobiline™ DryStrip gels (IPG strips) are used for isoelectric focusing (IEF), run as the first dimension of 2-D electrophoresis or as a separate app...
Fornecedor:  CBS / SCIENTIFIC
Descrição:   Estes géis de polímero compostos, pré-fabricados e de qualidade superior, fornecidos em cassetes de plástico de 8×10 cm, 10×10 cm ou 15×10 cm, são ade...
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   PhastGel® IEF media are precast homogeneous (5% T, 3% C) polyacrylamide gels containing 2% to 6% Pharmalyte as carrier ampholyte. Pharmalyte generates...
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   Precast polyacrylamide gels make a wide range of electrophoretic techniques readily available with minimum preparation. Manufacturing quality and repr...
Código de Artigo: (17-6002-36)
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   DALT Gel is a precast polyacrylamide gel bound to a plastic support film, which provides ease of handling and dimensional stability. It is used in con...
UOM:  1 * 6 unid.
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   ExcelGel precast gels for SDS-PAGE are available as homogeneous or gradient gels. The homogeneous gels have 25 preformed sample wells for sample volum...
Código de Artigo: (17-6000-14)
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   GeneGel Excel 12,5/24 Kit is a ready to run gel and electrode system that highlights the powerful bufferless setup and handling ease of flatbed electr...
UOM:  1 * 1 KIT
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 20
  1  2  3  Próxima