Print…
Procurou por: Agarose e Acrilamida
34  resultados encontrados
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (732-2789)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: High quality standard agarose for routine analysis with broad separation range (0,05 to 50 kbp). Ideal for blotting applications due to high gel stren...
UOM: 1 * 500 g
MSDS Certificados
Código de Artigo: (E344-500ML)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Electrophoresis Gels, Acryl/Bis™, Acryl/​Bis solution (30%) 29:1
UOM: 1 * 500 mL
MSDS Certificados
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: An extensive line of acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, pre-mixed stock solutions and ready to use solutions for customised poly...
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Agarose RA™ is a general application agarose that provides good resolution and is cost effective for high volume users. It was developed specifically ...
Código de Artigo: (M157-500ML)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: A 40% (w/v) solution of ultra pure acrylamide (38,96%) and bis-acrylamide (1,04%) at a final ratio of 37.5:1.
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Código de Artigo: (E347-500ML)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Electrophoresis Gels, Acryl/Bis™, Acryl/​Bis solution (30%) 37.5:1
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Agarose I™ é um padrão no ponto de fusão e gelificação da agarose, indicada para rotina analítica e preparativa de ácidos nucléicos em aplicações (250...
Fornecedor: Biotium
Descrição: High performance agarose for nucleic acid electrophoresis (analytical or preparative) and blotting. Validated for use with GelRed®, GelGreen®, and DNA...
Código de Artigo: (LONZ50202)
Fornecedor: LONZA
Descrição: IsoGel™ Agarose is a highly purified agarose specifically manufactured for isoelectric focusing (IEF). It has no measurable EEO due to a manufacturing...
UOM: 1 * 25 g
Código de Artigo: (LONZ50170)
Fornecedor: LONZA
Descrição: I.D.NA™ Agarose is a high gel strength, low electroendosmosis agarose developed for consistent resolution of DNA in DNA identity testing.
UOM: 1 * 125 g
Fornecedor: EDVOTEK EUROPE LTD
Descrição: 0.8% UltraSpec-Agarose™ prepared with TAE buffer. Simply melt, cool and pour.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: Agarose I (molecular biology grade) is a highly purified and carefully blended formulation that provides uniform lot-to-lot consistency for preparatio...
Fornecedor: LONZA
Descrição: SeaKem® is a high gel strength, low EEO, standard gelling temperature agarose perfect for electrophoresis and other molecular biology applications.
Fornecedor: EDVOTEK EUROPE LTD
Descrição: Electrophoresis Gels, UltraSpec-Agarose™
Fornecedor: LONZA
Descrição: Intermediate melting point agarose ideal for resolution of DNA fragments, PCR and RT-PCR products, differing in size by 2%, in the range of 20 to 800 ...
Fornecedor: LONZA
Descrição: SeaKem® HGT agarose is a high-gelling temperature (42 °C) agarose that exhibits high gel strength and clarity. It is primarily used in protein electro...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom