Print…
VWR® Micro Star 17 / 17R, Microcentrífugas, ventiladas/refrigeradas
Fornecedor: VWR
VWR®
521-1646EA 1950 EUR
521-1646 521-1647
VWR® Micro Star 17 / 17R, Microcentrífugas, ventiladas/refrigeradas
Centrífugas Microcentrífugas
As microcentrífugas Micro Star 17 e 17R combinam potência, versatilidade e comodidade num instrumento de laboratório seguro, compacto e de fácil utilização. Tanto a Micro Star 17 ventilada como a Micro Star 17R refrigerada foram desenvolvidas para acelerar o processo de preparação de amostras. A tampa especial do rotor de bio contenção, para abertura e fecho do rotor com apenas um click, reduz o tempo de recuperação em comparação com as tampas com parafuso.
  • Desempenho potente e silencioso até 17000 ×g
  • A tampa do rotor de contenção biológica ClickSeal® mantém o utilizador e as amostras em segurança
  • Utilização simples; controlos intuitivos e displays luminosos de leitura fácil
  • Tecla short-spin para rápida centrifugação
Informações de encomenda: Fornecido com rotor de 24 posições para tubos de 1,5/2,0 ml da tampa do rotor estanque a aerossóis e dispositivo móvel USB com manuais.