Print…
VWR® Micro Star 12, Microcentrífuga
Fornecedor: VWR
VWR®
521-1651EA 955 EUR
521-1651
VWR® Micro Star 12, Microcentrífuga
Centrífugas Microcentrífugas
Centrífuga segura e fácil de usar que proporciona um ótimo desempenho numa unidade compacta.
  • Design compacto de dimensões reduzidas
  • Aceleração e desaceleração rápidas aliadas a características de funcionamento silencioso
  • Alarmes em caso de excesso de velocidade e sobreaquecimento
  • Rotor autoclavável para 12 tubos de 1,5/2,0 ml incl. tampa do rotor para biossegurança
All operating parameters, including rpm, RCF and remaining time, are set and displayed digitally. It has an automatic lid release, pulse-spin function for fast, convenient quick spins, and a unique internal airflow design to reduce the heating up of samples.
Informações de encomenda: Fornecido com adaptadores para tubos para PCR de 0,2 ml (embalagem de 12)