  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "sistemas-de-detecao-de-mutacoes"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/79/18989579.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Ordenar por:
Fornecedor:  Expedeon
Descrição:   O sistema DGGE é uma potente técnica de análise genética que pode ser usada para detectar alterações de bases simples e polimorfismos em ADN genómico,...
UOM:  1 * 1 KIT
Fornecedor:  Expedeon
Descrição:   Electrophoresis system, Cipher Genetic Analysis System, DTSK-2401, 177×220 mm, Dois géis duplos, EU-plug
UOM:  1 * 1 KIT
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 2  de 2