- Inicial
- Incubadoras
- Incubadoras de CO₂
- HERAcell® i CO₂ Incubators
HERAcell® i CO₂ Incubators
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
HERAcell®
390-1358EA
13600
EUR
390-1358
390-1359
HERA51026280BOM
390-1360
390-1357
390-1445
HERAcell® i CO₂ Incubators
Incubadoras
Incubadoras de CO₂
As incubadoras de CO₂ da série HERAcell® i proporcionam condições de crescimento estáveis e monitorizadas com precisão, oferecendo uma excelente proteção contra a contaminação de culturas de tecidos e de células valiosas. Os tempos de recuperação da temperatura e CO₂ extremamente curtos melhoram o crescimento das células. Estão disponíveis em dois práticos tamanhos e designs com duas câmaras interiores; aço inoxidável não corrosivo ou cobre maciço 100% antimicrobiano (para impedir, com segurança, o crescimento de bactérias e fungos, através de métodos naturais). Por norma, os modelos são fornecidos com sensores de condutividade térmica (TC) de qualidade elevada.
- Excelente crescimento das culturas graças às condições de incubação seguras e estáveis
- O amplo reservatório de água com aquecimento direto permite tempos de recuperação até 5 vezes mais rápidos do que em pratos de água convencionais, de forma a minimizar a dessecação da cultura
- A circulação assistida por ventoinha proporciona uma circulação mais eficiente em condições críticas em termos de temperatura, gás e humidade, de modo a fornecer células saudáveis e uniformes. Estas condições padronizadas contribuem para uma menor variação e para resultados mais reprodutíveis
- Rotina exclusiva de descontaminação em temperaturas elevadas ContraCon™ – um ciclo de desinfeção a 90 °C com calor húmido. Os testes independentes de terceiros comprovam a eliminação de contaminantes biológicos, incluindo bolor/fungos, vegetais e esporos de bactéria, incluindo micoplasma
- As culturas são protegidas contra secagem, graças aos rápidos tempos de recuperação da humidade
Apresenta o controlador iCAN™ (Interactive Control Access Navigator), o qual permite que os utilizadores acedam ao desempenho histórico por parâmetro, mediante pedido, em relação a períodos de tempo específicos do utilizador, de forma a melhorar os resultados de pesquisa. Também permite o acesso a registos e a todas as interações do utilizador com a incubadora (por exemplo, aberturas da porta, mudanças de parâmetros), facilitando a identificação de mudanças importantes no ambiente da cultura. O controlo está montado na porta para assegurar que é facilmente acessível e está claramente visível. Seleção de vários idiomas. As alterações que forem realizadas nas condições de cultivo são apresentadas diretamente no ecrã, através de registos de utilizadores e protocolos. As portas de vidro têm um sistema de bloqueio de segurança, o que garante que as portas interiores não são deixadas abertas acidentalmente. As unidades dispõem de um reservatório de água grande e com aquecimento direto. Apresentam também tempos de recuperação da humidade cinco vezes mais rápidos do que os das incubadoras convencionais com um reservatório de água. Alarmes audíveis e visuais sempre que o nível de água for insuficiente.
Acessórios: O sensor de IR-CO₂ (sensor de infravermelhos de feixe duplo) é recomendado se a temperatura e a humidade registarem mudanças frequentes (por exemplo, se a porta for frequentemente aberta para acesso). O sensor de infravermelhos (IR) de feixe duplo é recomendado como opção de instalação na fábrica. O sensor de IR não é afetado pelos efeitos da humidade e do calor. A unidade opcional de controlo de O₂ também se encontra disponível com dois tipos de amplitudes de controlo de O₂ e calibração automática (Auto-Cal) para aplicações que necessitem de condições hipóxicas ou hiperóxicas. A matriz de prata antimicrobiana iONGUARD™ foi concebida para inibir o crescimento de contaminantes biológicos em câmaras de aço inoxidável e ajuda a proteger as células preciosas enquanto, em simultâneo, preserva o respetivo aspeto.
A par dos interiores de cobre 100% puro, está disponível uma seleção das melhores tecnologias ao nível da prevenção da contaminação de superfícies.
A par dos interiores de cobre 100% puro, está disponível uma seleção das melhores tecnologias ao nível da prevenção da contaminação de superfícies.
Fornecimento: All units are supplied with three stainless steel or solid copper shelves. Please contact Avantor for details.
Novo produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Inserir detalhes do certificado
Preço sob consulta
Learn more
About VWR
Item (s) adicionado (s) ao cesto