Print…
Caneta para contagem de colónias
710-0902EA 13.8 EUR
PBIB89749 PBIB89748
Caneta para contagem de colónias
Contador de colónias eletrónico em forma de caneta para contagens rápidas e exatas. Baixo consumo de energia: até 1.000.000 de contagens antes de substituir a pilha. Este contador eletrónico em forma de caneta é ideal para assegurar contagens precisas. O formato leve e ergonómico facilita a operação quando tem muito trabalho em mãos. A caneta para contagem de colónias pode ser reposta a zero em qualquer momento, premindo o botão branco ou desligando-a. Uma vez terminada a contagem, a caneta pode ser usada para registar as contagens. Um método económico de evitar falhas de contagem ou a contagem duplicada de colónias.
  • Display digital de quatro dígitos
  • Alarme audível para indicação de fim da contagem
  • Botão de reposição
  • Leve e ergonómica
Ensuring precise counts, the colony counting pen can be reset at any time by pressing the white button or turning off the pen.