Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Padrões ORP/Redox
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/21/18989721.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Sulfato de ferro(II)-etilenodiamónio padrão primário, material de referência secundário para titulações Redox, derivado do material de referência padrão (SRM) de NIST CertiPUR® 1 * 80 g
UOM:  1 * 80 g
Fornecedor:  Hach
Descrição:   ORP (Oxidation Reduction Potential) reference solution used for ORP sensor calibration.
Fornecedor:  Hach
Descrição:   ORP STD SOLN ZOBELL'S 500ML 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Código de Artigo: (HAMI238322)
Fornecedor:  HAMILTON BONADUZ
Descrição:   [EN]REDOX BUFFER 475MV 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Código de Artigo: (662-8251)
Fornecedor:  WTW
Descrição:   ORP test solution for electrolyte cleaning agents to test, service ORP electrodes easy conditioning and cleaning.
UOM:  1 * 250 ml
Fornecedor:  Thermo Orion
Descrição:   Measure ORP simply and accurately with Thermo Scientific™ Orion™ ORP standards for Redox/ORP electrodes
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 6  de 6