Print…
N,N-Dimetilacetamida ≥99.5% (by GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
J372-07EA 313.42 EUR
J372-09 J372-07 J372-50
N,N-Dimetilacetamida ≥99.5% (by GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
N,N-Dimetilacetamida
Fórmula: CH₃CON(CH₃)₂
Peso Molecular: 87,12 g/mol
Ponto de ebulição: 166,1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008686
Número CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CH₃CON(CH₃)₂) (by GC) ≥99.5 %
Density (g/mL) at 25°C 0.931 - 0.936
Residue after Ignition ≤0.005 %
pH of 20% Solution at 25°C 4.0 - 7.0
Water (H₂O) ≤0.05 %