Print…
Procurou por: Lâminas, Caixas e arquivadores
30  resultados encontrados
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Estas caixas de lâminas de microscópio robustas, constituídas por duas peças, podem conter lâminas standard para armazenamento ou transporte.
Código de Artigo: (631-1079)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Esta caixa para cinco lâminas evita a quebra ou colagem dos artigos. Pode ser utilizada para aplicações em citologia, ou seja, esfregaço convencional.
UOM: 1 * 500 unid.
Código de Artigo: (631-1143)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This slide box can accommodate up to 25 microscope slides.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These slide boxes feature multiple labelling areas, and an index card can be used as the lid is transparent.
Código de Artigo: (631-9113)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Esta resistente caixa de duas peças para lâminas de microscópio armazena até 100 lâminas.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Caixas de lâminas para reter lâminas de microscopia padrão.
Código de Artigo: (631-0742)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Storage racks for microscopy slides make organisation of samples easy.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (631-1527)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Caixa para lâminas durável e empilhável para armazenamento e transporte seguro de lâminas.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (631-1066)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Este armário pode ser utilizado em aplicações de citologia e de histologia.
UOM: 1 * 10 unid.
Fornecedor: Simport Scientific
Descrição: Boxes are impact-resistant and stackable for space efficient storage.
Fornecedor: Simport Scientific
Descrição: Este sistema de armazenamento resistente a impactos pode conter até 400 slides por unidade, para armazenamento eficiente de espaço. Todos os slides sã...
Código de Artigo: (631-0325)
Fornecedor: HEATHROW
Descrição: Box with numbered slots for microscopy slides.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: MARIENFELD
Descrição: Plastic boxes for microscope slides.
Código de Artigo: (HEATHS15979A)
Fornecedor: HEATHROW
Descrição: Slide box for non standard slides (76×51 mm).
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: MARIENFELD
Descrição: Slide boxes with numbered slots and index card.
Fornecedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrição: These slide boxes are designed for secure, dust-free storage of specimen slides with metal catch and hinges.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom