Print…
Procurou por: Electrólitos
45  resultados encontrados
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: Lipophilic ionophore for Ca²⁺ selective electrodes with detection limit in the sub-nanomolar range.
Fornecedor: Merck
Descrição: ~3 M Potassium chloride solution saturated with silver chloride (~0,16 M AgCl).
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Cloreto de potássio 3 mol/L (3 N) solução aquosa AVS TITRINORM® Solução eletrolítica, VWR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Para obter a informação completa sobre saúde e segurança, consulte.
Código de Artigo: (662-1116)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Calomel-free pH electrode refill solution containing potassium nitrate , VWR®
UOM: 1 * 114 mL
MSDS
Código de Artigo: (662-1784)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Solução de recarga 3,5 mol/l KCl, VWR®
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornecedor: Hach
Descrição: Shelf life: 48 months from production date.
Fornecedor: Hach
Descrição: Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Código de Artigo: (662-9223)
Fornecedor: HAMILTON BONADUZ
Descrição: Hamilton storage solution is recommended to increase sensor longevity when not in use. The liquid solution is acid buffered to help with sensor respon...
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Fornecedor: Hach
Descrição: Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml
Código de Artigo: (HACH2965026)
Fornecedor: Hach
Descrição: Internal filling solution for use with PHC281 IntelliCAL™ Ultra pH probes, 2,44M KCl, 59 ml bottle with dispenser cap, IntelliCAL™
UOM: 1 * 59 mL
Fornecedor: Hach
Descrição: Fluoride ionic strength adjustor (ISA) powder pillows, 0,01 mg/L to saturated
Código de Artigo: (ORIO951213)
Fornecedor: Thermo Orion
Descrição: Take more accurate and reproducible ISE measurements with Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) and special reagents. Ionic str...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: HAMILTON BONADUZ
Descrição: A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Código de Artigo: (HACHLZW9811.99)
Fornecedor: Hach
Descrição: Electrolyte filling solution (25 ml) for Sension+ 5120 dissolved oxygen probe
UOM: 1 * 25 mL
Código de Artigo: (HACHC20C370)
Fornecedor: Hach
Descrição: Electrode cleaning solution to remove proteins residues organic contaminations/deposits such as food stuff from pH sensing element.
UOM: 1 * 250 mL
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom