Print…
5PRIME Phase Lock Gel
Fornecedor: Quantabio
5PRIME
733-2478EA 197 EUR
733-2478 733-2477
5PRIME Phase Lock Gel
Reagentes de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
5PRIME Phase Lock Gel (PLG) elimina a contaminação por proteínas interfásicas durante a extracção fenólica e assegura resultados mais rápidos com recuperações melhoradas. O PLG migra para formar uma vedação estanque entre as fases de uma extracção aquosa/orgânica durante a centrifugação. A fase orgânica e os materiais interfásicos ficam eficazmente retidos no interior ou por baixo da barreira, permitindo a decantação completa e facilitada ou a pipetagem de toda a fase aquosa. As vantagens traduzem-se por rendimentos até 30% mais elevados, por uma maior protecção contra exposição a compostos perigosos e pela ausência de risco de contaminação das amostras interfásicas. Para maior conforto, o PLG é fornecido previamente doseado em tubos cónicos de centrífuga standard de vários tamanhos. O PLG está disponível em dois graus de densidade distintos – Heavy e Light – e pode ser usado em praticamente qualquer protocolo que exijam a extracção com fenol e/ou clorofórmio. Basta seleccionar a formulação adequada para as fases orgânicas e aquosas.
  • Aumento do rendimento de ácidos nucleicos até 30%, em comparação com a extracção orgânica convencional
  • Elimina a contaminação interfásica da solução de ácidos nucleicos
  • A barreira de gel estável facilita a decantação das amostras
  • Contacto reduzido com solventes orgânicos perigosos
PLG Heavy
Fase aquosa: Amostra de alta densidade (por exemplo, elevado teor de sal)
Fase orgânica: Misturas padrão de fenol, clorofórmio, álcool isoamílico com uma fracção de clorofórmio mínima de 60% (sendo o único solvente orgânico, o fenol não é compatível com o PLG Heavy)
PLG Light
Fase aquosa: Amostra de baixa densidade
Fase orgânica: Misturas padrão de fenol, clorofórmio, álcool isoamílico