Print…
Meio em placas, Merckoplate®
Fornecedor: Merck
Merckoplate®
1.13405.0001EA 0 EUR
1.13405.0001 TICI3922R 2.73201.9999
Meio em placas, Merckoplate®
Meios de cultura Meios Preparados
A gama de produtos Merckoplate® inclui uma linha completa de meios pré-preparados para uma vasta gama de aplicações, tais como enumeração, isolamento, detecção e cultivo de bactérias, leveduras e bolores. A fim de reduzir o desperdício, estão disponíveis embalagens de 480 placas para os clientes que consomem uma quantidade elevada destas placas. A maioria dos produtos Merckoplate® pode ser armazenada a uma temperatura inferior a 15 °C, se bem que, para minimizar a condensação, a temperatura de armazenamento ideal se situe entre os 12 °C e 15 °C (não congelar!).
  • Meios prontos a usar em placas de Petri de 90 mm
  • O número de item e o prazo de validade estão impressos em todas as placas, tanto para uma identificação fácil e segura do produto, como para controlo da validade
Embalagem: 4 ou 96 conjuntos de 5 placas embalados em película termo-retráctil.