Print…
Teste para detecção de substâncias inibidoras na urina, Urotest AB
1.13194.0001EA 135 EUR
MERC1.13194.0001
Teste para detecção de substâncias inibidoras na urina, Urotest AB
Teste para a detecção de substâncias antibacterianas (inibidores) na urina. Este teste é importante para o diagnóstico conclusivo de avaliação de uma infecção urinária. A zona de reacção da tira de teste Urotest® AB contém esporos de Bacillus subtilis ATCC 6051 e meio de cultura tamponado. Esporos de germinação apresentam uma actividade metabólica. Esta sequência de reacção pode ser usada para testar se as amostras de urina estão isentas de inibidores através da observação da mudança de cor. Mergulhe as tiras do Urotest® AB na amostra de urina e deixe incubar durante 5-24 horas. A tira de teste pode ser usada, tanto como teste rápido (incubar durante 5-7 horas) ou como teste de rotina (incubar durante até 24 horas).
  • Útil para uma avaliação de diagnóstico fiável
  • Fácil interpretação: reacção da zona azul significa que o resultado é negativo (as amostras de urina não contêm inibidores); reacção da zona bege/branco significa que o resultado é positivo (as amostras de urina contém inibidores).
Fornecimento: 50 Tiras de teste Urotest® AB; 50 sacos especiais de incubação; 50 tiras adesivas especiais para a rotulagem.