Print…
Suspensão de esporos de Bacillus subtilis (BGA)
Fornecedor: Merck
1.10649.0001EA 332 EUR
1.10649.0001
Suspensão de esporos de Bacillus subtilis (BGA)
Testes para microbiologia Testes de Antibióticos
A suspensão de esporos de Bacillus subtilis (BGA) é usada com o meio de cultura de pH 6,0 (refª 1.10663.0500) e pH 8,0 (refª 1.10664.0500), para a detecção de inibidores antimicrobianos na carne por métodos convencionais. O teste é efectuado como um teste de difusão em ágar-ágar. Os esporos de Bacillus subtilis (BGA) são usados como organismos de referência.
  • Os inibidores inibem o crescimento das bactérias de referência
  • A inibição do crescimento é indicada pelos halos de inibição