Print…
Meios de cultura desidratados
Fornecedor: Merck
GranuCult™
1.07004.0500EA 315 EUR
1.07004.0500 1.10128.0500 1.05222.0500 1.05470.0500 1.02501.0500 1.05272.0500 1.08339.0500 1.00610.0500 1.00467.0500 1.08483.0500 1.10707.0500 1.11699.0500 1.16751.0500 1.10823.0500 1.03915.0500 1.05394.5000 1.01590.0500 1.00550.5000 1.08191.5000 1.01406.5000 1.05459.9999 1.11723.0500 1.00072.0500 1.05459.9025 1.00483.5000 1.05396.0500 1.10824.5000 1.10991.0500 1.09045.0500 1.05878.0500 1.04044.5000 1.05458.9999 1.11277.0500 1.05454.0500 1.00465.0500 1.14582.0500 1.01621.0500 1.05289.0500 1.10878.0500 1.10859.0500 1.10133.0500 1.05459.5000 1.00025.0500 1.05287.0500 1.11471.5000 1.05398.0500 1.05465.0500 1.10453.0500 1.10886.0500 BTSM1.44048.0100 1.10329.0500 MERC1.01406.0500NO 1.10213.9025 1.20597.0500 1.10987.0500 1.00415.0500 1.00070.0500 1.00445.0500 1.01629.0500 1.15108.0500 1.05290.0500 1.07661.0500 1.00466.0500 1.11755.0500 1.16338.5000 1.05463.5000 1.05411.0500 1.20589.0500 1.05410.0500 1.05978.0500 1.10259.0500 1.10455.0500 1.05463.0500 1.04044.0500 1.10404.0500 1.10863.0500 1.05443.0500 1.00068.0500 1.05435.5000 1.05406.0500 1.05458.5000 1.10405.0500 1.09205.0500 1.10283.0500 1.05448.0500 1.02894.0500 1.10549.0500 1.11278.0500 1.05438.0500 1.00525.5000 1.10230.0500 1.00800.0500 1.01617.0500 1.10660.0500 1.07500.0001 1.05398.5000 1.10285.5000 1.16845.0500 1.08190.5000 1.10824.0500 1.10631.0500 1.10582.0500 1.07228.0500 1.10493.0500 1.16761.5000 1.07899.0500 1.10948.9025 1.10864.0500 1.16406.5000 1.09628.0500 1.10747.0500 1.10694.0500 1.02348.0500 1.07994.0500 1.10236.0500 1.01800.0500 1.08190.0500 1.10989.0500 1.16000.0500 1.10136.0500 1.10285.0500 1.10266.5000 1.05449.0500 1.10988.0500 1.10948.9026 1.10866.0500 1.05450.0500 1.05403.0500 1.10397.0500 1.10235.0500 1.05712.0500 1.07666.0500 1.07500.0002 1.10398.5000 1.05459.0500 1.01629.5000 1.05269.0500 1.05438.5000 1.05452.0500 1.10293.0500 1.07700.0500 1.13919.0500 1.05286.0500 1.10673.0500 1.10675.0500 1.00025.9010 1.07324.0500 1.08492.0500 1.10661.9025 1.07620.0500 1.09878.0500 1.10153.0500 1.00416.0500 1.07500.0003 1.07667.0500 1.15421.0100 1.00550.0500 1.07228.9026 1.11640.0500 BTSM1.44034.0100 1.10136.5000 1.10664.0500 1.11951.0500 1.00800.5000 1.07228.9025 1.10263.0500 1.10756.0500 1.05178.0500 1.00526.0500 1.05394.0500 1.20596.0500 1.07228.5000 1.05454.5000 1.05459.9010 1.08720.5000 1.00414.0500 1.00526.5000 1.05435.0500 1.08191.0500 1.10398.0500 1.10275.0500 1.10130.0500 1.07993.0500 1.10582.5000 1.07324.5000 1.11972.0500 1.05284.0500 1.11681.0500 1.05267.0500 1.05449.5000 1.03863.0500 1.05404.0500 1.16761.0500 1.00416.5000 1.10661.0500 1.12535.0500 1.10663.0500 1.01347.0500 1.10328.0500 1.05413.0500 1.14238.5000 1.15045.0500 1.10549.5000 MERC1.102830500BOM 1.15029.0500 1.16434.0500 1.10860.0500 1.01868.0100 1.10658.0500 1.10689.0500 1.00918.0500 1.01406.0500 1.10690.0500 1.10266.0500 1.05458.0500 1.13116.0500 1.10426.9999 1.05406.5000 1.05397.0500 1.03750.0500 1.05262.0500 1.05285.0500 1.15338.0500 1.05448.5000
Meios de cultura desidratados
Meios de cultura Meios de Cultura Desidratados
Os meios desidratados são usados para uma grande variedade de aplicações. Para minimizar os riscos associados aos meios de cultura em pó, a maioria dos meios de cultura desidratados da Merck são produzidos em forma de grânulos. A Merck usa ingredientes de origem não animal para minimizar o risco potencial de encefalite espongiforme transmissível (BSE). Quando não existe alternativa, são apenas utilizados ingredientes recomendados pela EDQM (Direcção Europeia para a Qualidade dos Medicamentos e Cuidados de Saúde) e pertencentes às categorias B ou C da BSE. Isto garante que o produto seja da mais elevada qualidade e esteja em conformidade com as normas aplicáveis ao controlo alimentar, aos testes microbiológicos em produtos acabados e matérias-primas, e ao controlo da qualidade nas indústrias de produtos farmacêuticos e de cosméticos. Os meios personalizados podem ser preparados de acordo com as especificações individuais do cliente. A confidencialidade da formulação é mantida através de um acordo de não divulgação. Peça informações mais detalhadas. Vantagens dos meios granulados da Merck:
  • produção de pó substancialmente inferior durante o manuseamento, reduzindo os riscos de sensibilização e de aspiração de substâncias tóxicas
  • fáceis de utilizar, na medida em que os grânulos possuem boas propriedades de humedecimento, o que acelera o processo de suspensão e dissolução, e evita a formação de grupos de células difíceis de dissolver
  • distribuição homogénea garantida dos ingredientes na embalagem, mesmo após armazenamento prolongado, pelo que não existem efeitos adversos de segregação
  • económicos, porque não existe a necessidade de adquirir e manusear suplementos dispendiosos adicionais, sendo que, sempre que possível, o meio base contém os componentes selectivos
  • seguros, porque os meios derivados de animais são produzidos a partir de ingredientes com risco reduzido de BSE (cat. III e IV)
Certificações: a composição está em conformidade com as normas ISO, AFNOR, APHA, AOAC, FDA-BAM, USDA-FSIS, EP e da farmacopeia norte-americana.
Descubra uma forma fácil de encontrar um produto químico
Procure os seus produtos químicos por método ((HPLC, GC, vestígios de metal, XRF, etc.), por marca (VWRc, Merck, etc.) ou por categoria de produto (padrões, cromatografia, etc.)
Teste e descubra