Print…
Chromocult® Listeria agar
Fornecedor: Merck
1.00427.0500EA 362 EUR
1.00427.0500
Chromocult® Listeria agar
Meios de cultura Meios de Cultura Desidratados
Este meio está em conformidade com os requisitos impostos ao meio ALOA (agar Listeria conf. Ottaviani & Agosti), um meio selectivo para o isolamento de Listeria monocytogenes em alimentos (método com validação AFNOR). Também possibilita a análise, recolha e a enumeração de Listeria monocytogenes e Listeria spp. em produtos alimentares e outras matérias-primas. A base rica do meio selectivo de Listeria Chromocult® incentiva o crescimento. O suplemento de inibidores impede o crescimento da maioria das bactérias, leveduras e fungos. Em contraste, o crescimento de Listeria não é inibido, produzindo colónias verde-azuladas; a L. monocytogenes também forma um halo opaco.
  • Avaliação simples e segura
  • Meio de referência ISO 11290, com validação AFNOR
  • Recomendado pelo manual BAM da FDA