Print…
Human Collagen V (from Placenta)
Fornecedor: Corning Life Sciences
Corning®
734-0106EA 412.14 EUR
734-0106
Human Collagen V (from Placenta)
Proteínas
O colagénio V pode ser encontrado em placenta inteira, no âmnio, no córion e na córnea. Pode ser utilizado como um revestimento fino sobre superfícies de cultura de tecidos para estudar os efeitos do colagénio V no comportamento celular. Ficou demonstrado que o colagénio V inibe selectivamente a proliferação de células endoteliais.
Submetido a controlo de qualidade pela SDS-PAGE e testado negativamente quanto à existência de bactérias, fungos e micoplasmas.
Matéria-prima testada quanto a antigénios da hepatite B e a anticorpos do VIH-1