Print…
Human Fibronectin (from Plasma)
Fornecedor: Corning Life Sciences
Corning®
734-0103EA 1757.84 EUR
734-0103 734-0085 734-0101
Human Fibronectin (from Plasma)
Proteínas
A fibronectina (FN) pode ser encontrada no plasma e na matriz intersticial. A sua principal função parece estar relacionada com a migração celular, durante o desenvolvimento e a cicatrização de feridas. Pode ser usada como um revestimento fino aplicado sobre superfícies de cultura de tecidos, para promover a fixação, a dispersão e a proliferação de uma grande variedade de tipos de células.
Quality controlled by SDS-PAGE and tested and found negative for bacteria, fungi and mycoplasma. Source material tested for hepatitis B antigen and HIV-1 antibody