Print…
Colagénio VI
Fornecedor: Corning®
Corning®
BDAA354261EA 586.02 EUR
BDAA354261
Colagénio VI
Cultura celular, Suplementos e aditivos
O colagénio VI é um componente presente em todas as membranas basais, a matriz em forma de folha que se encontra por baixo das células epiteliais e endoteliais, e que rodeia a gordura muscular e as células nervosas. Pode ser usado como um revestimento fino aplicado sobre superfícies de cultura de tecidos, para promover a fixação e a proliferação de células, e para estudar os respectivos efeitos no comportamento das mesmas