Print…
Matriz de membrana basal Corning® Matrigel®
Fornecedor: Corning Life Sciences
Corning®
BDAA356254EA 3824.38 EUR
BDAA356254 BDAA356252 734-0270 734-1100 734-0268 BDAA356232 BDAA356253 734-0269 734-0271
Matriz de membrana basal Corning® Matrigel®
Cultura celular, Suplementos e aditivos
A matriz de membrana basal Corning® Matrigel® é uma preparação de membrana basal solubilizada, extraída do sarcoma de rato Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), um tumor rico em proteínas de matriz extracelular. O seu principal componente é a laminina, a que se segue o colagénio IV, a entactina e o proteoglicano heparan sulfato. Além disso, contém também factores de crescimento que surgem naturalmente no tumor EHS. À temperatura ambiente, a matriz Corning® Matrigel® polimeriza-se para produzir material de matriz biologicamente activo semelhante à matriz basal celular dos mamíferos. A matriz de membrana basal Corning® Matrigel® é eficaz para a fixação e a diferenciação de células epiteliais e de outros tipos, dependentes da ancoragem, normais ou transformadas. O produto com factor de crescimento reduzido (Growth Factor Reduced, GFR) é útil sempre que for necessária uma preparação de membrana basal com uma maior definição.