Print…
VWR® Safetypette, Pipetador
Fornecedor: VWR
VWR® Safetypette
612-4548EA 0 EUR
612-4548
VWR® Safetypette, Pipetador
Pipetas Controladores de Pipetas
Pipetador para pipetas de vidro e de plástico de 1 a 100 ml.
  • Filtro de membrana hidrófobo substituível para proteger o instrumento da penetração de líquidos
  • Botões separados para comando da aspiração/dispensação e da descarga
  • Adaptador de silicone para colocação sem fugas de cada pipeta
O pipetador Safetypette pode ser usado com pipetas de plástico ou vidro para facilitar a pipetagem de uma grande variedade de líquidos. A disposição prática dos controlos facilita o trabalho e oferece a máxima segurança durante a pipetagem em série.
Informações de encomenda: Fornecido com três bocais cónicos de cores diferentes.