Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (7)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "reagentes-para-extracao-de-proteinas"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/85/18989685.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"123"
Ordenar por:
Código de Artigo: (M330-KIT)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Cytoplasmic/Nuclear Protein Enrichment Kit
UOM:  1 * 1 KIT
Código de Artigo: (1B1622-KIT)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Fluorescent Protein Quantitation Kit uses a dye to bind to primary amines of proteins and peptides in solution. It quantifies protein in the low micr...
UOM:  1 * 1 KIT
Código de Artigo: (M329-10ML)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Total Protein Cell Lysis Buffer is a nonionic detergent lysis buffer that enables efficient solubilisation of the plasma and intracellular membranes, ...
UOM:  1 * 10 ml
Código de Artigo: (28-9031-28)
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   NHS HP SpinTrap™ kit
UOM:  1 * 1 KIT
Código de Artigo: (80-6483-37)
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   Sample grinding kit is ready to use for disrupting small tissue and cell samples for protein extraction.
UOM:  1 * 1 KIT
Código de Artigo: (59004.)
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   Pluronic® F-127 is a non ionic detergent used for solubilising large dye molecules such as Fura-2/AM, Fluo-3/AM, Indo-1/AM and Rhod-2/AM to facilitate...
UOM:  1 * 1 ml
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   AccuOrange™ Protein Quantitation Kit is a highly sensitive fluorescence-based assay for quantitating purified protein samples in 96-well format (excit...
Fornecedor:  Thermo Scientific
Descrição:   B-PER® Bacterial Protein Extraction Reagents are designed to extract soluble protein from bacterial cells. The B-PER® Bacterial Protein Extraction Kit...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 123
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Próxima