Print…
Procurou por: Reagentes de Expressão de Proteínas
11  resultados encontrados
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Rockland Immunochemicals
Descrição: Freund's incomplete adjuvant
Código de Artigo: (PIER77145)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: Imject™ Freund's Incomplete Adjuvant (FIA) is a popular non specific stimulator of the immune response for use in antibody production immunisation pro...
UOM: 1 * 1 SET
Código de Artigo: (PIER77140)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: Imject™ Freund's Complete Adjuvant (FCA) is a popular non specific stimulator of the immune response for use in antibody production immunisation proto...
UOM: 1 * 1 SET
Código de Artigo: (NA9120-1ML)
Fornecedor: Cytiva
Descrição: Protein A conjugated with Horseradish peroxidase for detection of immunoglobulins via affinity to the Fc region - typically IgG from many mammalian sp...
UOM: 1 * 1 mL
Código de Artigo: (ICNA08642851)
Fornecedor: MP Biomedicals
Descrição: Freund's complete adjuvant is made by a modification of Freund's technique, in which 25 mg of Mycobacterium is suspended in a mixture of 7,5 ml...
UOM: 1 * 50 mL
Código de Artigo: (ICNA08642861)
Fornecedor: MP Biomedicals
Descrição: Freund's incomplete adjuvant mixture contains mineral oil and Arlacel A.
UOM: 1 * 50 mL
Fornecedor: OZ BIOSCIENCES
Descrição: SqualVax is an oil-in-water emulsion made of squalene droplets in a continuous aqueous phase. It is an important advantage over alternative oils that ...
Fornecedor: OZ BIOSCIENCES
Descrição: Complete Freund’s Adjuvant (CFA) is a water-in-oil emulsion containing 1 mg per ml heat-killed Mycobacterium tuberculosis.
Fornecedor: OZ BIOSCIENCES
Descrição: AlumVax hydroxide is a wet gel (colloidal) of aluminium hydroxide 2%. It is the most common adjuvant used in approved prophylactic vaccines becau...
Fornecedor: OZ BIOSCIENCES
Descrição: Incomplete Freund’s Adjuvant (IFA) is a water-in-oil emulsion that is similar to the complete Freund’s Adjuvant (CFA) without addition of heat-ki...
Fornecedor: OZ BIOSCIENCES
Descrição: AlumVax phosphate is a wet gel (colloidal) of aluminium phosphate 2%. Aluminium salts are the most common adjuvants used in approved prophylactic...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom