Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
Titulantes
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/22/18989922.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"45"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   A gama Aquastar™ foi concebida com o intuito de disponibilizar reagentes para a determinação de água por titulação de Karl Fischer de uma grande varie...
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Indicador - comprimidos tampão para a determinação do grau de dureza da água com solução Titriplex® 1 * 1 UN
Código de Artigo: (1.09914.0001)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Solução de iodeto-iodato for 1000 ml, c(I2) = 1/128 mol/l (1/64 N) Titrisol® 1 * 1 Ampoul
UOM:  1 * 1 Ampoul
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Solução de Hanus para a determinação do número de iodo c(IBr) = 0.1 mol/l TitriPUR® 1 * 1 l
UOM:  1 * 1 l
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Solução tampão de amónio para a complexometria (cloreto de amónio/amoníaco) pH = 10-11 TitriPUR® 1 * 1 l
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Solução de cobre-di-amónio-Titriplex® Cu(NH4)2-EDTA 0.1 mol/l 1 * 500 ml
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Wijs-Solução para d determinação do índice de iodo c(ICl) = 0.1 mol/l TitriPUR® 1 * 1 l
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Brometo-bromato em solução for 1000 ml, c(Br2) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol® 1 * 1 Ampoul
UOM:  1 * 1 Ampoul
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 45
  1  2  3  4  5  6  Próxima