Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
        Procura por Cell Culture Media Type
      Em stock (8)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "Cultura de tecidos, suplementos e aditivos"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"84"
Ordenar por:
Código de Artigo: (0458-50G)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Trypsin 1:250, cell culture grade
UOM:  1 * 50 g
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Yeast extract
Fornecedor:  Corning
Descrição:   ITS Universal Culture Supplements
Fornecedor:  Corning
Descrição:   Colagénio I
Código de Artigo: (A3732.0500)
Fornecedor:  PanReac AppliChem
Descrição:   Yeast extract, molecular biology grade
UOM:  1 * 500 g
Fornecedor:  PanReac AppliChem
Descrição:   D-Pantothenic acid calcium salt
Código de Artigo: (A8088.1000)
Fornecedor:  PanReac AppliChem
Descrição:   Cell Proliferation Assay XTT
UOM:  1 * 1.000 Tests
Código de Artigo: (734-0107)
Fornecedor:  Corning
Descrição:   Cell Recovery Solution
UOM:  1 * 100 ml
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 84
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Próxima