Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "padroes-de-colorimetria-e-espectroscopia"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/55/18945055.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
Ordenar por:
Código de Artigo: (1.00246.0250)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   The colour reference solution can be used in visual comparison or as part of a calibration of colorimeters and spectrophotometer for colour comparison...
UOM:  1 * 250 ml
Código de Artigo: (1.18700.0001)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   As soluções CombiCheck Spectroquant® são padrões prontos a usar, multiparamétricos, para a gama de aplicações do sistema de teste Spectroquant®. Cada ...
UOM:  1 * 1 SET
Código de Artigo: (1.18701.0001)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   As soluções CombiCheck Spectroquant® são padrões prontos a usar, multiparamétricos, para a gama de aplicações do sistema de teste Spectroquant®. Cada ...
UOM:  1 * 1 SET
Código de Artigo: (1.14675.0001)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Spectroquant® CombiCheck solutions are ready-to-use multi-parameter standards for the range of applications of Spectroquant® test system. Each pack co...
UOM:  1 * 1 SET
Fornecedor:  Merck
Descrição:   The Certipur® colour reference solutions are developed for ‘Method 1’ as described in chapter 2.2.2 of the European Pharmacopeia.
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Standard solutions are particularly used for calibrating the absorbance of spectrophotometers.
UOM:  1 * 1 SET
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Para calibração de espectrofotómetros, de acordo com a Ph.Eur.
Código de Artigo: (1.08159.0100)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Standard solutions are used for the calibration of spectrophotometers.
UOM:  1 * 100 ml
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 33
  1  2  3  4  5  Próxima