Print…
Procurou por: Tampões de pH
82  resultados encontrados
SearchResultCount:"82"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: Materiais para a calibração exacta e a monitorização de medidores de pH.
MSDS Promoção
Fornecedor: Merck
Descrição: Materiais para a calibração exacta e a monitorização de medidores de pH.
MSDS Promoção
Fornecedor: Merck
Descrição: Tampão concentrado Titrisol® para soluções tampão de 500 ml [20 ºC].
MSDS Promoção
Fornecedor: Merck
Descrição: Materiais para a calibração exacta e a monitorização de medidores de pH.
Fornecedor: Merck
Descrição: Solução tampão de pH, codificada por cores, valor do pH: 10,00, ±0,01, Temperatura de referência: 25 °C, azul, Frasco, 6× 500 ml
Fornecedor: Merck
Descrição: Materiais para a calibração exacta e para a monitorização de medidores de pH.
MSDS Promoção
Código de Artigo: (1.09478.1000)
Fornecedor: Merck
Descrição: Ammonium buffer solution for complexometry (ammonium chloride/ammonia) pH = 10 - 11, TitriPUR®
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Fornecedor: Merck
Descrição: Buffer solutions intended for extremely precise calibration, qualification and monitoring of pH instruments, and for testing other buffer solutions.
Código de Artigo: (1.06587.1000)
Fornecedor: Merck
Descrição: Buffer stock solution 1/15 mol/l
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Fornecedor: Merck
Descrição: Para calibração de medidores de pH.
MSDS Promoção
Fornecedor: Merck
Descrição: Materiais para a calibração exacta e a monitorização de instrumentos de pH.
MSDS Promoção
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Soluções preparadas a partir de reagentes analíticos AnalaR® NORMAPUR®.
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Soluções tampão, padrões secundários, valor do pH: 12,454, ±0,050, Temperatura de referência: 25 °C, VWR®, Frasco de plástico
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Para calibração de medidores de pH.
Fornecedor: Avantor
Descrição: Ready-to-use pH buffers are manufactured in large lots to stringent specifications and utilise quality control procedures to reduce lot-to-lot variabi...
Fornecedor: Avantor
Descrição: The quality of many BAKER ANALYZED™ reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS).
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 82
no targeter for Bottom