Print…
Procurou por: Toalhetes para salas limpas
169  resultados encontrados
SearchResultCount:"169"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (115-0033)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These cleanroom wipes are made of polyester and cellulose.
UOM: 1 * 100 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: 2 ply polyester sealed-border wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Estes toalhetes são feitos de poliéster em filamento contínuo de qualidade virgem a 100%.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Excelentes para a limpeza de superfícies rugosas, abrasivas ou irregulares, mas com a suavidade necessária para superfícies delicadas. Adequados para ...
MSDS Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Polyester wipe for use in ISO 4 cleanrooms.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Microfibre, sealed-edge wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency. The wipe's size is perfe...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Absorbent, non woven wipe for use in ISO 5 and 6 cleanrooms.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Polyester, sealed-edge wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Código de Artigo: (115-1830)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Double ply polyester sealed-edge wipe for use in ISO 5 cleanrooms.
UOM: 1 * 50 unid.
Código de Artigo: (115-0034)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These non woven wipes, made from 45% polyester and 55% cellulose, are designed for cleaning laminar flow benches, cleanroom surfaces and general proce...
UOM: 1 * 75 unid.
MSDS
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Concebidos para a limpeza de câmaras de fluxo laminar, superfícies em salas limpas, recipientes de quartzo e equipamento geral. Adequados para as indú...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Ideais para a limpeza de superfícies rugosas ou irregulares, mas com a suavidade necessária para usar em superfícies delicadas. Utilize estes toalhete...
Código de Artigo: (115-1902)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Polyester, sealed-border wipes for use in ISO 3 cleanrooms.
UOM: 1 * 150 unid.
Código de Artigo: (115-1724)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Toalhetes, poliéster, de tecido duplo com rebordos cortados, lavados em salas limpas de classe 4 ISO para reduzir a contaminação por partículas e extr...
UOM: 1 * 300 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 169
no targeter for Bottom