Print…
VWR®, Estojo porta-lâminas
Fornecedor: VWR
VWR®
631-1515EA 24.3 EUR
631-1515 VWRU82003-431
VWR®, Estojo porta-lâminas
Lâminas, Sistemas para envio
These boxes are designed for shipping, storing, or staining slides.
  • A parede interna possui ranhuras para manter as lâminas separadas e facilitar a remoção
  • Fecho seguro para manter as lâminas protegidas - abertura lateral
  • Cores sortidas (vermelho, amarelo, azul, roxo, laranja) para facilitar a identificação