This thermo-hygrometer measures temperature and relative humidity displaying both on a dual-LCD. Designed for monitoring conditions in cleanrooms, computer rooms, storage facilities and anywhere temperature and RH affect vital components and tests.
Este higrómetro/termómetro mede a humidade relativa e a temperatura e exibe-as no seu LCD duplo. Para a monitorização das condições em salas limpas, salas de computadores e instalações de armazenagem — praticamente em qualquer local onde a temperatura e a humidade relativa afetam componentes vitais e testes.
- Maintains accuracy with 'do it yourself' calibration
- Simultaneously displays both temperature and relative humidity on dual-display LCD (28,6 mm character height)
- Minimum/maximum memory
- Interface for transfer of data to a computer
- An audible click confirms each key entry
- Permite consultar as leituras dos valores mín. /máx. da humidade e da temperatura registados durante qualquer período de tempo
- O botão "Hold" permite bloquear o display de forma a capturar as leituras
- Dispõe de um função de poupança da bateria (desligamento automático) que pode ser desativada
- Dispõe de recetáculo de saída para a transferência de dados para um computador
Compliant ISO/IEC 17025, ANSI/NSCL Z540-1 and 9001.
Certificações: Compliant ISO/IEC 17025, ANSI/NSCL Z540-1 and 9001. Traceable to NIST standards.
Fornecimento: Fornecido com sonda (C×Ø: 216×17 mm) e cabo de 91 cm, certificado Traceable®, estojo de transporte de plástico duro e bateria de 9 volts para 100 horas de uso contínuo. O software de aquisição de dados que inclui um cabo (620-2048) tem de ser pedido à parte.
Atenção: *mid range