Print…
Lâminas de micrótomo, Personna Plus®
Fornecedor: Personna
Personna Plus®
PERS72-0114-0000EA 248 EUR
PERS72-0114-0000
Lâminas de micrótomo, Personna Plus®
Micrótomos Lâminas de corte
  • O revestimento MicroCoat® permite que as lâminas deslizem com suavidade e precisão
  • Fornece consistentemente uma fita uniforme, sem ranhuras ou secções de parafina
  • Dispensação fácil e prática
  • Dispensador com área de vizualização transparente permite ao utilizador ver o número de lâminas disponíveis
  • Reservatório de descarte evita a queda das lâminas usadas
Fornecimento: Em dispensadores de segurança em plástico.